Läs mer
A&D Weighing FX/FZ precisionsvågar
Produktkod. 16681072
Change view
Kapacitet:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet
16681072 320 g
16601072 122 g
16601082 5 kg
16611082 520 g
16621072 2200 g
16641072 220 g
16661072 3200 g
16681062 1220 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16681072 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer FX300i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11589.09 SEK
    10374.62 SEK / Paket med 1
    Save 1214.47 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
A&D Weighing Precisionsvågar i FZ/FX-serien kombinerar alla viktiga vägningsfunktioner i ett kompakt, lätt paket.
  • Inbyggd intern kalibrering med en knapptryckning
  • Stötdämparfunktion
  • Automatisk PÅ/AV-funktion
  • B5 storlek footprint för användning i trånga utrymmen
  • VFD-display för lättavlästa vägningsresultat
  • SCF– Statistisk beräkningsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Snabb kompakt SHS-sensor, svarstid endast 1 sekund
  • Snabbt USB gränssnitt– ingen drivrutinsinstallation krävs (valfritt)
  • LAN– Ethernet-gränssnitt med programvaran WinCT-Plus (tillval)
  • Vågpanna för djur (valfritt)
  • Stor vindpaus (valfritt)
  • Liten vindpaus ingår på 1 mg-modeller
  • Inbyggt uppladdningsbart NiMH-batteripaket (tillval)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C, Snabb USB (tillval), LAN (tillval)
Kapacitet 320 g
Visningstyp VFD
Läsbarhet 1 mg
Material Rostfritt stål
Modell FX-300i
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriska krav 11 VA till AC adapter (12 V, 1 A)