Läs mer
A&D Weighing FX/FZ precisionsvågar IP 65
Kapacitet:
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Beskrivning
- IP65 vatten-/dammtät
- Inbyggd intern kalibrering med en knapptryckning
- Stötdämparfunktion
- Automatisk PÅ/AV-funktion
- B5 storlek footprint för användning i trånga utrymmen
- VFD-display för lättavlästa vägningsresultat
- SCF– Statistisk beräkningsfunktion
- Standard RS-232C
- Snabb kompakt SHS-sensor, svarstid endast 1 sekund
- Snabbt USB gränssnitt– ingen drivrutinsinstallation krävs (valfritt)
- LAN– Ethernet-gränssnitt med programvaran WinCT-Plus (tillval)
- Vågpanna för djur (valfritt)
- Stor vindpaus (valfritt)
- Liten vindpaus ingår på 1 mg-modeller
- Inbyggt uppladdningsbart NiMH-batteripaket (tillval)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 |
| Anslutningstyp | RS-232 C, Snabb USB (tillval), LAN (tillval) |
| Kapacitet | 2200 g |
| Visningstyp | VFD |
| Läsbarhet | 0.01 g |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | FX-2000i-WP |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Elektriska krav | 11 VA till AC adapter (12 V, 1 A) |