Läs mer
A&D Weighing FX/FZ precisionsvågar IP 65
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16671072
Kapacitet:
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Produktkod. 16671072
Brand: A&D Weighing FX3000iWP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A&D Weighing Precisionsvågar i FZ/FX-serien kombinerar alla viktiga vägningsfunktioner i ett kompakt, lätt paket.
  • IP65 vatten-/dammtät
  • Inbyggd intern kalibrering med en knapptryckning
  • Stötdämparfunktion
  • Automatisk PÅ/AV-funktion
  • B5 storlek footprint för användning i trånga utrymmen
  • VFD-display för lättavlästa vägningsresultat
  • SCF– Statistisk beräkningsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Snabb kompakt SHS-sensor, svarstid endast 1 sekund
  • Snabbt USB gränssnitt– ingen drivrutinsinstallation krävs (valfritt)
  • LAN– Ethernet-gränssnitt med programvaran WinCT-Plus (tillval)
  • Vågpanna för djur (valfritt)
  • Stor vindpaus (valfritt)
  • Liten vindpaus ingår på 1 mg-modeller
  • Inbyggt uppladdningsbart NiMH-batteripaket (tillval)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO/IP65
Anslutningstyp RS-232 C, Snabb USB (tillval), LAN (tillval)
Kapacitet 3200 g
Visningstyp VFD
Läsbarhet 0.01 g
Material Rostfritt stål
Modell FX-3000i-WP
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriska krav 11 VA till AC adapter (12 V, 1 A)