Beskrivning
- Säkerhet för anställda – undvikande av explosiv atmosfär och utsug och filtrering av hälsoskadliga ångor
- Ger flexibilitet i installationsplats, förvaring och inredningsutrustning
- Möjliggör gemensam lagring, utvinning och filtrering av de mest olika farliga materialen i ett skåp
- Elektronisk övervakning av filtermättnad med lösningsmedelsångor, luftåtercirkulationshastighet, serviceintervall och schemaläggning för manuell filtermättnadskontroll
- Modern tvåfärgad design
- Miljövänlig med längre filterlivslängder och återanvändbart filtersystem
- Brandsäker upp till 90 minuter
- Tillgänglig inredningsutrustning inkluderar lådor, höj- och sänkbara hyllor och bottensumpar
- Dörr låsbar med cylinderlåsning, med låsstatusindikator (röd/grön)
- I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
- Seriell automatisk dörrstängning släpper låsta dörrar efter ca. 60 sekunder med en visuell och akustisk signal i förväg
- Återcirkulerande luftfiltersystem idealiskt för direkt installation i arbetsområden med mycket lågt ljud, endast ca. 39 dB
- Med flerstegs bredbandsfilter
- Övervakningselektronik inkluderar kylenhetskabel och strömkontakt
- Display med innovativ touchpanel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 4 x 60 kg/19 L pulverlackerade stålplåtslådor |
| Mått (D x B x H) Inredning | 522 x 750 x 1647 mm |
| Mått (D x B x H) | 615 x 893 x 2294 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga vätskor och andra farliga ämnen |
| Bärande kapacitet | 6 x Lådor: 60 kg/29 L styck, Max belastning: 600 kg |
| Antal dörrar | 2 |
| Vikt (metrisk) | 475 kg |
| Färg | Antracitgrå, Varning Gul |
| Visa mer |