Läs mer
FX1, MedChemExpress
Produktkod. 16484766
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484766 100 mg -
16482826 25 mg 25mg
16470077 50 mg -
16463688 10 mg -
16456427 5 mg -
16440946 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16484766 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102027
MedChemExpress FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.
FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FX1
Fysisk form Solid
CAS 1426138-42-2
Färg Red
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H9ClN2O4S2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (27.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCN(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C/2C=C(Cl)C=C3)=O)=S
Molekylvikt (g/mol) 368.82
Formel vikt 368.82
Procent renhet 98.0%