Läs mer
Invitrogen™ FxCycle™ PI/RNase-färgningslösning
Produktkod. 13433329
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13433329 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 13433329 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F10797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1042.65 SEK / 100ml
    Save 347.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
FxCycle™ PI/RNase-färgningslösning
FxCycle™ PI/RNasefärgningslösning används för flödescyotmetrisk analys av DNA-innehåll i fixerade celler. Propidiumjodid (PI), en populär rödfluorescerande färgning, binder till DNA genom att interkalera mellan baserna med liten eller ingen sekvenspreferens och med en støkiometri på ett färgämne per 4 – 5 baspar av DNA. PI binder också till RNA, vilket kräver behandling med RNase för att skilja mellan RNA- och DNA-färgning. Denna propidiumjodilösning innehåller DNas-fritt RNase A och ett permeabliseringsreagens. Den är redo att användas: tillsätt helt enkelt färgningslösningen till fixerade celler, inkubera och ta upp på en flödescytometer utan att tvätta.
Relaterade länkar:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska FxCycle™ PI/RNas-färgningslösning (100 ml). Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. Förvara i rumstemperatur
Excitationsvåglängdsområde 535⁄ 617
Typ av färg propidiumjodid
Formatera Rör
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Kvantitet 100 ml
Detektionsmetod Fluorescens
Form Lösning
Produktlinje FxCycle
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Färgningslösning
Subcellulär lokalisering Kärna