Läs mer
Eurofins DiscoverX Fyn Protein, Active
Artikelnummer. 17380174
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17380174
missing translation for 'mfr': Eurofins DiscoverX 14441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human Fyn, for use in Kinase Assays.
p59fyn is a member of the src-related gene family of non-receptor tyrosine kinases. Recent studies indicate that fyn kinase plays a critical role in mediating signal transduction through the T-cell receptor thereby initiating a signal transduction cascade leading to lymphokine secretion and cell proliferation. One of the earliest biochemical responses following T-cell receptor activation is an increase in tyrosine kinase activity and concomitant phosphorylation of several intracellular substrates. P59fyn kinase is an important mediator of this phosphorylation since it is physically associated with the T-cell receptor. Additional evidence supports the view that fyn participates in signal transduction pathways leading from multiple T-cell membrane proteins and hence may serve to integrate stimuli received from several independent receptor structures. In the case of the B-cell receptor, fyn is one of several kinases associated with the receptor and is activated following receptor cross-linking.
EMBL M14333
Spezifikation
Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 5% glycerol, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molekylvikt (g/mol) 61.8 kDa
Kvantitet 10 μg
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Uttryckssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Full-length
Renhet eller kvalitetsklass ≥56%
Protein Fyn, active
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt