missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eurofins DiscoverX Fyn Protein, Active

Produktkod. 17390174
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17390174

Brand: Eurofins DiscoverX 14441M

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human Fyn, for use in Kinase Assays.

p59fyn is a member of the src-related gene family of non-receptor tyrosine kinases. Recent studies indicate that fyn kinase plays a critical role in mediating signal transduction through the T-cell receptor thereby initiating a signal transduction cascade leading to lymphokine secretion and cell proliferation. One of the earliest biochemical responses following T-cell receptor activation is an increase in tyrosine kinase activity and concomitant phosphorylation of several intracellular substrates. P59fyn kinase is an important mediator of this phosphorylation since it is physically associated with the T-cell receptor. Additional evidence supports the view that fyn participates in signal transduction pathways leading from multiple T-cell membrane proteins and hence may serve to integrate stimuli received from several independent receptor structures. In the case of the B-cell receptor, fyn is one of several kinases associated with the receptor and is activated following receptor cross-linking.

EMBL M14333

Specifikationer

Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 5% glycerol, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molekylvikt (g/mol) 61.8 kDa
Kvantitet 250 μg
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Uttryckssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Full-length
Renhet eller kvalitetsklass ≥56%
Protein Fyn, active
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.