missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ FZD3 Polyclonal Antibody

Produktkod. 30535741
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30535741 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30535741 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5148461

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

This gene is a member of the frizzled gene family. Members of this family encode seven-transmembrane domain proteins that are receptors for the Wingless type MMTV integration site family of signaling proteins. Most frizzled receptors are coupled to the beta-catenin canonical signaling pathway. The function of this protein is unknown, although it may play a role in mammalian hair follicle development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FZD3
Användningsområden Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with trehalose and no preservative
Gen FZD3
Genaccessionsnr. Q61086
Gene Alias AU020229; D930050A07Rik; frizzled 3; frizzled 3, seven transmembrane spanning receptor; frizzled class receptor 3; frizzled family receptor 3; frizzled homolog 3; frizzled homolog 3 (Drosophila); frizzled-3; Fz3; Fz-3; FZD3; hFz3; mFz3
Gensymboler FZD3
Värd art Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Frizzled-3, His23-Val157.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14365
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.