missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

G-1, MedChemExpress

Produktkod. 16496807
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496807 5 mg -
16454108 10 mg 10mg
16421079 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16496807 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107216
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.

G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material G-1
CAS 881639-98-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18BrNO3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=C([C@H]2[C@]3([H])[C@](C=CC3)([H])C4=CC(C(C)=O)=CC=C4N2)C=C5C(OCO5)=C1
Molekylvikt (g/mol) 412.28
Formel vikt 412.28
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.