missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ G-36
Beskrivning
G-36 is an antagonist of GPER; selectively inhibits estrogen-mediated activation of PI3-K by GPER, but not by ERα. Also inhibits estrogen-mediated calcium mobilization (IC50 = 112 nM). Structural analog of G-1 (Cat. No. 3577).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-(3aR*,4S*,9bS*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-8-(1-methylethyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline |
| CAS | 1392487-51-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Estrogen and Related Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C22H22BrNO2 |
| Renhet | 99% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?