Läs mer
Melford G-418 Disulfat
Beskrivning
G-418 Disulfate, även känd som Geneticin , är ett allmänt använt antibiotikum inom life science-marknaden.
G-418 härrör från bakterien Micromonospora rhodorangea och tillhör klassen aminoglykosidantibiotika. Det verkar genom att hämma proteinsyntesen i celler, specifikt rikta in sig på 80S-ribosomen och störa translokation.
På life science-marknaden finner G-418 Disulfate omfattande användning som ett selektivt medel för celler som har modifierats genetiskt eller transfekterats med en G-418-resistensgen. Denna resistensgen är ofta inkorporerad i plasmidvektorer eller rekombinanta DNA-konstruktioner för att möjliggöra selektion och underhåll av celler som framgångsrikt har tagit upp det önskade genetiska materialet.
Den selektiva karaktären hos G-418 Disulfat gör det till ett ovärderligt verktyg i molekylärbiologisk forskning. Genom att införliva G-418-resistensgenen och tillämpa G-418-behandling kan forskare specifikt välja ut celler som framgångsrikt har integrerat det önskade genetiska materialet.
Detta antibiotikaselektionssystem används ofta i tekniker som stabil cellinjegenerering, genuttrycksstudier och proteinproduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | G-418 Disulfate |
| CAS | 108321-42-2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C20H40N4O10-2H2SO4 |