Läs mer
Melford G-418 Disulfat
Produktkod. 30018319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018319 5 g
30018317 1 g
30018318 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018319 Leverantör Melford Leverantörsnummer G640005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
G-418 Disulfate, även känd som Geneticin , är ett allmänt använt antibiotikum inom life science-marknaden.
G-418 Disulfate, även känd som Geneticin , är ett allmänt använt antibiotikum inom life science-marknaden. Det används vanligtvis som ett selektivt medel i cellodlingssystem och molekylärbiologiska tillämpningar.
G-418 härrör från bakterien Micromonospora rhodorangea och tillhör klassen aminoglykosidantibiotika. Det verkar genom att hämma proteinsyntesen i celler, specifikt rikta in sig på 80S-ribosomen och störa translokation.
På life science-marknaden finner G-418 Disulfate omfattande användning som ett selektivt medel för celler som har modifierats genetiskt eller transfekterats med en G-418-resistensgen. Denna resistensgen är ofta inkorporerad i plasmidvektorer eller rekombinanta DNA-konstruktioner för att möjliggöra selektion och underhåll av celler som framgångsrikt har tagit upp det önskade genetiska materialet.
Den selektiva karaktären hos G-418 Disulfat gör det till ett ovärderligt verktyg i molekylärbiologisk forskning. Genom att införliva G-418-resistensgenen och tillämpa G-418-behandling kan forskare specifikt välja ut celler som framgångsrikt har integrerat det önskade genetiska materialet.
Detta antibiotikaselektionssystem används ofta i tekniker som stabil cellinjegenerering, genuttrycksstudier och proteinproduktion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material G-418 Disulfate
CAS 108321-42-2
Kvantitet 5 g
Molekylformel C20H40N4O10-2H2SO4