Läs mer
Melford G-418 disulfatlösning
Produktkod. 30018322
Change view
Kvantitet:
10 ml
20 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018322 50 ml
30018321 20 ml
30018320 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018322 Leverantör Melford Leverantörsnummer G6450050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
G-418 Disulfate, Solution är ett flitigt använt antibiotikum inom life science-marknaden.
G-418 Disulfate, Solution är ett flitigt använt antibiotikum inom life science-marknaden. Det används vanligtvis som ett selektivt medel i cellodling och molekylärbiologiska experiment. G-418, även känd som Geneticin , är en medlem av aminoglykosidfamiljen av antibiotika.
Inom life science-området används G-418 Disulfate Solution främst för urval och underhåll av celler som har modifierats genetiskt för att uttrycka neomycinresistensgenen. Denna resistensgen tillåter cellerna att överleva i närvaro av G-418, medan icke-modifierade celler inte kan överleva.
Forskare och forskare som arbetar inom områden som molekylärbiologi, genteknik och bioteknik förlitar sig på G-418 Disulfate Solution för olika tillämpningar. Det används ofta som en selekterbar markör i plasmider och andra vektorer för att säkerställa att endast celler som bär det önskade genetiska materialet överlever och förökar sig.
G-418 Disulfate Solution är kompatibel med ett brett utbud av däggdjurs-, insekts- och växtcellinjer, vilket gör den mångsidig för olika cellodlingssystem. Det tillsätts vanligtvis till odlingsmediet i specifika koncentrationer för att hämma tillväxten av icke-resistenta celler samtidigt som det tillåter tillväxten av genetiskt modifierade celler.
Dessutom kan G-418 Disulfate Solution användas för att generera stabila cellinjer som uttrycker rekombinanta proteiner eller studera genfunktion. Dess bredspektrumaktivitet och kompatibilitet med olika celltyper gör det till ett viktigt verktyg för forskare som studerar molekylära mekanismer, proteinuttryck och genetisk manipulation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material G-418 Disulfate, Solution
CAS 108321-42-2
Kvantitet 50 ml
Molekylformel C20H40N4O10-2H2SO4