Läs mer
Gibco™ G-5-tillägg (100X)
Produktkod. 10624613
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10624613 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10624613 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17503012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
G-5-tillägg (100X)
G-5 Supplement är ett kemiskt definierat, serumfritt tillskott baserat på Bottensteins ’G-5 formulering. G-5 Supplement är avsett att användas med Neurobasal™ media.
G-5 Supplement rekommenderas för tillväxt och uttryck av gliaceller (normala och tumörer) av astrocytisk fenotyp (astrocyter). G-5 Supplement kan användas som ersättning för ’Bottensteins G-2 formulering. G-5 tillägg tillhandahålls som ett 100X koncentrat.
G-5 tillägg kan användas med Neurobasal™ media, DMEM, DMEM ⁄F-12 eller andra basala medier.
Lär dig mer om G-5 Supplement formulering .
Lär dig mer om neurala cellodlingsprodukter från Invitrogen på www.invitrogen.com/neuralculture .
Endast för forskningsanvändning. Inte avsedd för animalisk eller human teurapeutisk eller diagnostisk användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 till -20 °C) och skydda mot ljus.
Celltyp Gliaceller
Klassificering Serumfritt
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt
Testad för Endotoxin, prestanda, sterilitet