Läs mer
G 7460, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metsulfuron-methyl-4-hydroxy |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O7S/c1-7-15-12(18-14(16-7)26-3)17-13(22)19-27(23,24)10-6-8(20)4-5-9(10)11(21)25-2/h4-6,20H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,22) |
| Formel vikt | 397.0692 |