Beskrivning
G:BOX Chemi XX9 är ett mångsidigt geldokumentationssystem för stora blottar och geler
- Högpresterande bilddiagnostik har visat sig uppnå jämförbar känslighet för film med den extra fördelen av att använda avancerade programvaruverktyg för att optimera bildåtergivningen av svaga band.
- Klarar många tillämpningar av bilddiagnostik, inklusive:
- DNA/proteingeler
- Kemiluminescens
- Fläckfria geler
- Färgade multiplex fluorescensblottar
- 2D geler
- In Vivo-tillämpningar (ytterligare tillbehör kan behövas)
- Det finns en Peltier-kyld, högupplöst 9 MP-kamera, som kan producera 16-bitars bilder (med 65535 gråskalor)
- Kamerachippet är ledande inom området med en QE på 73 % vid 425 nm (topp 77 %).
- F0.95-objektiv med motoriserad iris och fokus (med feedback) för korta inhämtningstider.
- Stretch mörkrum har en unik motoriserad hiss för att använda zoomfunktioner, med autofokus, som säkerställer att den maximala bildupplösningen av gelen eller fläcken fångas.
- Levereras med ett filterhjul med sju lägen och epivitt ljus och en valfri LED-port som ger kapacitet för fluorescensavbildning, för röd, grön, blå och nära-IR-avbildning (ytterligare tillbehör måste köpas). Den maximala visningsytan som är tillgänglig är 32,3 x 25,6 cm.
- Den maximala visningsytan som är tillgänglig är 22,7 x 30,5 cm.
- PC krävs (ingår ej)
GeneSys är en applikationsdriven programvara utformad för snabb bildtagning av biologiska prover. Den har ett enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Win10, 8 och 7 plattformar.
- Tar bort gissningsarbetet med bilddiagnostik och producerar snabba och enkla bilder med publiceringskvalitet.
- Alla filer som produceras är i ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover.
- Filer kan också sparas som TIFF, JPEG, BMP format.
- Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler.
- Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg. Typer av analysprover inkluderar:
- Molekylvikt
- Koloniräkning
- Fläckfläck
- Bandmatchning.
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
Systemet kommer med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och två gånger årligen gratis programuppdateringar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gbox Chemi XX9 imager |
| Spänning | 115/240 |
| Djup (metriskt) | 55 |
| Filtertyp | 7-läges filterhjul |
| Filterområde | upp till 25x30cm |
| Pixelstorlek | 3,69 x 3,69u |
| Höjd (metrisk) | 99 |
| Operativsystem | Windows 7 eller över |
| Upplösning | 9mp |
| Programvara | Genesys och Genetools ingår - obegränsat |
| Visa mer |