Läs mer
Syngene™ G:BOX Mini 6 Gel and Blot Documentation System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15809932 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Pixelstorlek:
6 MP
9 MP
Upplösning:
6 MP
9 MP
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Frekvens Pixelstorlek Upplösning unitSize
15809932 50 Hz 9 MP 9 MP Varje
15889922 50 Hz 6 MP 6 MP Varje
15899922 60 Hz 6 MP 6 MP Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15809932 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GBOXmini9E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
G:BOX Mini 6 Gel and Blot Documentation System erbjuder utmärkt prestandaavbildning av DNA-geler, synliga proteingeler, kemiluminescensblottar och alternativ för blå, gröna, röda och IR-fluorescerande westerns i ett mindre mörkrum.
Kompakt, mångsidigt geldokumentationssystem för blotting och gelavbildning. Högpresterande bilddiagnostik har visat sig uppnå jämförbar känslighet för film med den extra fördelen av att använda avancerade programvaruverktyg för att optimera bildåtergivningen av svaga band.
  • Kan användas med många bildapplikationer:
    • DNA/proteingeler
    • Kemiluminescens
    • Fläckfria geler
    • Färgade multiplex fluorescensblottar
    • 2D geler
    • In Vivo-tillämpningar (ytterligare tillbehör kan behövas)
  • Peltierkyld, högupplöst 6 MP kamera, som kan producera 16 bitars bilder (med 65535 gråskalor).
  • Kamerachippet är ledande inom området med en QE på 73 % vid 425 nm (topp 77 %)
  • Systemet har ett F0.95-objektiv med motoriserad iris och fokus (med feedback) för korta inhämtningstider
  • Stretch mörkrum har en unik motoriserad lyft för att använda zoomfunktioner, med autofokus och säkerställer att den maximala bildupplösningen av gelen eller fläcken fångas
  • Systemet kommer med:
    • Sju positions filterhjul
    • Epi vitt ljus
    • Alternativ för HILEDs som ger kapacitet för fluorescensavbildning, för röd, grön, blå och nära IR-avbildning (ytterligare tillbehör måste köpas)
  • Maximal visningsyta som är tillgänglig är 15 x 12 cm (Minsta visningsyta är 10 x 8 cm).
  • PC krävs (ingår ej)
GeneSys är en applikationsdriven programvara utformad för snabb bildtagning av biologiska prover. Den har ett enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Win 10, 8 och 7-plattformar
  • Tar bort gissningsarbetet från bildbehandling
  • Ger snabba och enkla bilder i publiceringskvalitet
  • Alla filer som produceras är ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover
  • Filer kan sparas som TIFF, JPEG, BMP format
  • Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler
  • Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg.
Typer av analysexempel:
  • Molekylvikt
  • Koloniräkning
  • Fläck
  • Utplåna
  • Bandmatchning.
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
Systemet kommer med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och två gånger årligen gratis programuppdateringar.
IQ/OQ finns tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Beskrivning Gbox Mini 9 imager
Spänning 230 V
Djup (engelska) 20,5 tum
Djup (metriskt) 52 mm
Filtertyp 7-läges filterhjul
Höjd (engelska) 25,2 tum
Filterområde Upp till 15 x 12 cm
Pixelstorlek 9 MP
Bredd (engelska) 15,8 tum
Höjd (metrisk) 64 mm
Operativsystem Windows 7 eller över
Upplösning 9 MP
Programvara GeneSys och GeneTools Ingår (obegränsat)
Transilluminator Tillval
Våglängd Valfritt beroende på transilluminator
Bredd (metrisk) 40 mm
Modell Gbox-Mini9
Linstyp Fast
Skrivare ingår Nej
Kameratyp 9 MP kyld CCD
Huva typ Fast
Storlek 40 x 64 x 52 mm
För användning med (applikation) Kemiluminescerande Western Blot Imaging
Produktlinje Syngene
Produkttyp Gelavbildningdsystem
Kvantitet 1 st
Visningstyp Hold (Håll)
Frekvens 50 Hz
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.