Läs mer
Beschreibung
G:BOX Mini 9 är ett kompakt, mångsidigt geldokumentationssystem för blotting och gelavbildning. Högpresterande bilddiagnostik har visat sig uppnå jämförbar känslighet för film med den extra fördelen av att använda avancerade programvaruverktyg för att optimera bildåtergivningen av svaga band.
Klarar många tillämpningar av bilddiagnostik, inklusive:
- DNA/proteingeler
- Kemiluminescens
- Fläckfria geler
- Färgade multiplex fluorescensblottar
- 2D geler
- In Vivo-applikationer (ytterligare tillbehör kan behövas).
Inkluderar en Peltierkyld, högupplöst 9MP-kamera, som kan producera 16-bitars bilder (med 65535 gråskalor).
- Kamerachippet är ledande inom området med en QE på 73 % vid 425 nm (topp 77 %).
- F0.95-objektiv med motoriserad iris och fokus (med feedback) för korta inhämtningstider.
- Stretch mörkrum har en unik motoriserad lyft för att använda zoomfunktioner, med autofokus och säkerställer att den maximala bildupplösningen av gelen eller fläcken fångas.
- Levereras med ett filterhjul med sju lägen, epivitt ljus och ett tillval av HILED som ger möjlighet till fluorescensavbildning, för röd, grön, blå och nära IR-avbildning (ytterligare tillbehör måste köpas).
- Maximal visningsyta som är tillgänglig är 15 x 12 cm (Minsta visningsyta är 10 x 8 cm).
PC krävs (ingår ej).
GeneSys är en applikationsdriven programvara designad för snabb bildfångst av biologiska prover. Den har ett enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Win10, 8 och 7 plattformar.
- Tar bort gissningsarbetet från bildbehandling
- Ger snabba och enkla bilder i publiceringskvalitet
- Alla filer som produceras är ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover
- Filer kan också sparas som TIFF, JPEG, BMP format
- Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler
- Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg. Typer av analysprover inkluderar:
- Molekylvikt
- Koloniräkning
- Fläckfläck
- Bandmatchning.
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
Systemet kommer med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och två gånger årligen gratis programuppdateringar.
IQ/OQ finns tillgänglig på begäran.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Gbox Mini 9 imager |
| Spänning | 115/240V |
| Djup (metriskt) | 52 |
| Filtertyp | 7-läges filterhjul |
| Filterområde | upp till 15x12cm |
| Pixelstorlek | 3,69 x 3,69u |
| Höjd (metrisk) | 64 |
| Operativsystem | Windows 7 eller över |
| Upplösning | 9mp |
| Programvara | Genesys och Genetools ingår - obegränsat |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.