Läs mer
Syngene G:Box Mini XRQ Compact Imaging System
Produktkod. 30058116 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Visningstyp:
Hold (Håll)
Produktkod. Visningstyp
30058116 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 30058116 Leverantör Syngene Leverantörsnummer GBOXMINIXRQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199240.00 SEK
    178707.03 SEK / Paket med 1
    Save 20532.97 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
G:Box Mini XRQ är ett kompakt system fullpackat med funktioner som sömlöst kan integreras i din forskning. Designad för att anpassa sig till laboratorier för flera användare och bildbehandling över hela spektrumet.
G:Box mini XRQ är ett kompakt system som kan vara litet men är fullmatat med funktioner för att sömlöst integrera G:Box mini-systemet i din forskning.
Detta bildbehandlingssystem är utformat för att anpassa sig till de olika behoven hos fleranvändarlabb. Det är inte bara för blottar och geler med HILED-moduler, det ger robust excitation för kvantitativ fluorescensavbildning. Du kan avbilda över hela spektrumet UV, blått, grönt, rött, långt rött och IR, vilket ger dig flexibiliteten att möta alla dina bildbehov. Denna anpassningsförmåga ger dig möjlighet att utforska ett brett utbud av vetenskapliga tillämpningar.
Ett känsligt system med ett brett dynamiskt omfång, upptäcker både svaga och starka band på samma blot utan att kompromissa med kvaliteten med hjälp av intuitiva GeneSys bildfångstmjukvara. Ett objektiv med stor bländare i kombination med en högupplöst kamera ger oöverträffad bildkvalitet och känslighet.
  • Kan avbilda många applikationer DNA/proteingeler, kemiluminescens, fläckfria geler, färgade multiplex fluorescensblottar, in vivo applikationer (ytterligare tillbehör kan behövas).
  • Peltier kyld kamera med 4 MP bildupplösning som kan producera 16-bitars bilder (med 65535 gråskalor).
  • Systemet har ett F1.2-objektiv med motoriserad iris, fokus och zoom (med feedback) för korta förvärv.
  • Systemet kommer med 7-läges filterhjul. Epivitt ljus och möjlighet till HILED som ger möjlighet till fluorescensavbildning för rött, grönt, blått, långt rött och IR-avbildning (ytterligare tillbehör måste köpas).
  • Max visningsyta 18 x 14 cm.
  • GeneSys bildfångstmjukvara med sitt användarvänliga gränssnitt producerar bilder av publikationskvalitet.
  • GeneTools programvara ger användaren snabb kvantifiering av prover inklusive molekylvikt, koloniräkning, proteinnormalisering och multiplex fluorescensanalys.
  • Programvara kan användas i 21 CFR del 11 och GLP miljöer.
  • IQOQPQ-dokumentation tillgänglig på begäran.
Specifikationer
För användning med (applikation) Gel bildbehandling
Produkttyp Gelavbildningdsystem
Visningstyp Hold (Håll)