Läs mer
G gamma12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5960.00 SEK
Specifikationer
Antigen G gamma12
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18135978
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-38953
0.1 mL
5960.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
G gamma12 Polyclonal specifically detects G gamma12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
G gamma12
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
Q9UBI6
55970
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSSKTASTNNIAQARRTVQQLRLEAS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FLJ31352, FLJ34695, G-protein gamma-12 subunit, guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-12
GNG12
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer