Beskrivning
- Separera ämnen vid medelstora rotationshastigheter: IKA GL är den idealiska midicentrifugen för alla typer av separationsprocesser såsom de som finns inom molekylärbiologi. Den kan användas med standardkärl på 1,5/2 ml, såväl som med PCR-remsor. Locket öppnas automatiskt med en knapptryckning.
- Säker användning: Centrifugen är försedd med metallkåpa och startar inte förrän den är ordentligt stängd.
- Toppmodern display: Den helt intuitiva navigeringen utförs genom en membranknappsats. Detta möjliggör en enkel inställning av hastighet, rotationshastighet eller program.
- Kraftfull motor: Med en rotationshastighet på upp till 15 700 rpm är centrifugen försedd med en högpresterande motor.
- Bred leveransomfattning: Metallrotor och lock för 12 kärl, med en kapacitet på 1,5/2 ml, ingår redan i leveransen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 12 x 1,5/2 ml |
| Säkerhetsfunktioner | Snabbt stopp |
| Timer | Ja |
| Wattal | 92 w |
| Certifikat och efterlevnad | IP 20 enligt DIN EN 60529 |
| Inkluderar | Skyddskåpa |
| Mått (HWD) | 140 x 200 x 280 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 220/230/115/100 V |
| Visningstyp | LED, 7-segment |