Läs mer
IKA™ GL PCR röradapter
Produktkod. 16278701 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1,5 till 2 ml
Produktkod. För användning med (utrustning)
16278701 1,5 till 2 ml
1 options
Produktkod. 16278701 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0030001346
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GL PCR-röradapter för användning med 1,5 till 2 mL rotor.
  • Adapter
  • PCR-rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 ml
Beskrivning Diameter: 6 mm
Inkluderar 6/Pk