Läs mer
IKA™ GL röradapter
Produktkod. 16288701 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1,5 till 2 ml
Produktkod. För användning med (utrustning)
16288701 1,5 till 2 ml
1 options
Produktkod. 16288701 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0030001347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 SEK
    123.52 SEK / Paket med 6
    Save 1.48 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
GL Tube Adapter för användning med 1,5 till 2 mL rotor.
  • Adapter
  • 0,5 ml rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 ml
Beskrivning Diameter: 8 mm
Inkluderar 6/Pk