Läs mer
Asecos™ G-OD Outdoor Safety Förvaringsskåp
Produktkod. p-7160886 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 x rullramp i målad stålplåt
Högskåp med vingdörrar
Dörr stil:
Vinge
Mått (D x B x H):
400 x 1006 x 2149 mm
400 x 1356 x 2149 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15516895
Brand: Asecos™ 30692015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och godkänd utomhusförvaring av brandfarliga eller giftiga gaser.
  • Robust, högkvalitativ konstruktion perfekt för installation utomhus
  • Helförzinkad stålplåtskonstruktion med plastlaminerad strukturerad yta och bas i rostfritt stål
  • Sluttande tak med supernatant gör att vattnet kan rinna av
  • Vingdörrar med stor öppningsvinkel för enkel åtkomst
  • Solid 3-punktslåsning med låsbar vridspak (finns även som profilcylinderlås)
  • Effektiv ventilation genom öppningar under dörrarna och vid bakväggen
  • Bekväma justeringsmöjligheter – integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • I enlighet med TRGS 510
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration Högskåp med vingdörrar
Mått (D x B x H) Inredning 370 x 1345 x 2070 mm
Mått (D x B x H) 400 x 1356 x 2149 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Utomhusförvaring av gasflaskor
Inkluderar Inget fönster
Bärande kapacitet 600 kg
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Plastlaminerad
Vikt (metrisk) 161 kg
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 15.75 in.
Höjd (engelska) Exteriör 84.61 in.
Material Stål (galvaniserat)
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 53.39 in.