Läs mer
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gascylindersäkerhetsskåp
Produktkod. 15682774 Handla allt asecos Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
615 x 598 x 1450 mm
615 x 598 x 2050 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
15682774 615 x 598 x 2050 mm Varje
15877716 615 x 598 x 1450 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15682774 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3067700130680
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden.
  • Maximalt brandmotstånd, upp till 90 minuter
  • Optimal ventilation som överensstämmer med standard – testad och certifierad enligt de skärpta GS-reglerna
  • Komplett och jämn ventilation i hela skåpets inre
  • Tryckfallsvärden mindre än 150 Pa
  • Dörrar låsbara med profilcylinderlås, integrerade i dörrhandtaget
  • Skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
  • Rörgenomföringar – stor yta för flexibla genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet, ingen ytterligare isolering av rörledningar behövs
  • Bekväma justeringsmöjligheter – integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv upp till 10 mm
  • Standard interiörutrustning komplett med monteringsskenor, cylinderhållare och matchande spännband och rullramp
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • I enlighet med EN 14470-2 och TRGS 510
Specifikationer
Konfiguration 1 x standard interiörutrustning gasflaskor, monteringsskenor, rullramp och cylinderhållare, stålplåt galvaniserad och pulverlackerad
Mått (D x B x H) Inredning 425 x 445 x 1858 mm
Mått (D x B x H) 615 x 598 x 2050 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga och giftiga gasflaskor
Bärande kapacitet 600 kg
Antal dörrar 1
Vikt (metrisk) 372 kg
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 24,21 tum
Höjd (engelska) Exteriör 80,71 tum
Material Stål
Produkttyp Gascylinderskåp
Bredd (engelska) Exteriör 23,54 tum