Description
- Maximalt brandmotstånd, upp till 90 minuter
- Optimal ventilation som överensstämmer med standard – testad och certifierad enligt de skärpta GS-reglerna
- Komplett och jämn ventilation i hela skåpets inre
- Tryckfallsvärden mindre än 150 Pa
- Dörrar låsbara med profilcylinderlås, integrerade i dörrhandtaget
- Skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
- Rörgenomföringar – stor yta för flexibla genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet, ingen ytterligare isolering av rörledningar behövs
- Bekväma justeringsmöjligheter – integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv upp till 10 mm
- Standard interiörutrustning komplett med monteringsskenor, cylinderhållare och matchande spännband och rullramp
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
- I enlighet med EN 14470-2 och TRGS 510
Specifications
Specifications
| Konfiguration | 1 x standard interiörutrustning gasflaskor, monteringsskenor, rullramp och cylinderhållare, stålplåt galvaniserad och pulverlackerad |
| Mått (D x B x H) Inredning | 425 x 445 x 1246 mm |
| Mått (D x B x H) | 615 x 598 x 1450 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga och giftiga gasflaskor |
| Bärande kapacitet | 2 x 10 L gascylindrar, Max belastning: 600 kg |
| Antal dörrar | 1 |
| Vikt (metrisk) | 282 kg |
| Färg | ljusgrå |
| Djup (engelska) Exteriör | 24,21 tum |
| Show More |