Beskrivning
- Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden
- Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Enkel montering av anslutningsrör och gaskopplingar: stor invändig höjd (1890 mm), många genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till ett tekniskt utblås, jämn ventilation inuti skåpet
- Testad och certifierad: enligt de strängare GS-principerna
- Certifikat
- Brandmotstånd 90 minuter
- typtestad i enlighet med EN 14470-2
- EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
- CE-konformitet
Garanti
Fem år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-2, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel |
| Konfiguration | 1 Standard gasflaskor för interiörutrustning |
| Djup (metrisk) Exteriör | 615 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 425 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 425 x 477 x 1858 mm |
| Mått (D x B x H) | 615 x 598 x 2050 mm |
| Dörr stil | Vinge, Vänsterhängd |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden för upp till 2 x 50 L gasflaskor |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 2050 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 1858 mm |
| Visa mer |