Läs mer
G007-LK, MedChemExpress
Beskrivning
G007-LK is a potent and selective inhibitor of TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 46 nM and 25 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | G007-LK |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1380672-07-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H16ClN7O3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (56.61 mM) |
| LEDER | ClC1=C(C=CC=C1)N2C(/C=C/C3=NN=C(C4=CC=C(C#N)C=C4)O3)=NN=C2C5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=N5.[(E)] |
| Visa mer |