Läs mer
Thermo Scientific Chemicals G3335
Produktkod. 15486439
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486439 100 mg 100mg
15496439 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486439 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64528.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 36099-95-3 | C16H19N3O5, C16H19N3O5 | 333,34 g/mol
En cellpermeabel dipeptid som fungerar som en selektiv och reversibel peroxisomproliferatoraktiverad receptorantagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En cellpermeabel dipeptid som fungerar som en selektiv och reversibel peroxisomproliferatoraktiverad receptorantagonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36099-95-3
Molekylformel C16H19N3O5
Synonym H-Trp-Glu-OH
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellpermeabel dipeptid som fungerar som en selektiv och reversibel peroxisomproliferatoraktiverad receptorantagonist
Formel vikt 333,34 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.