Läs mer
Thermo Scientific Chemicals G3335
Produktkod. 15496439
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
Produktkod. 15496439
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64528.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 36099-95-3 | C16H19N3O5, C16H19N3O5 | 333.34 g/mol
En cellpermeabel dipeptid som fungerar som en selektiv och reversibel peroxisomproliferatoraktiverad receptorantagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36099-95-3
Molekylformel C16H19N3O5, C16H19N3O5
Synonym H-Trp-Glu-OH
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning White
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
Formel vikt 333.34g/mol
Känslighet Light Sensitive
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Solid
InChI-nyckel PWIQCLSQVQBOQV-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]pentanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 333.34
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.