Läs mer
G3335, TRC
Produktkod. 30392640
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30392640 100 mg
1 options
Produktkod. 30392640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG100500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophyl-L-glutamic Acid
CAS 36099-95-3
Molekylformel C16H19N3O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 67: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 7: PN: JP2014079213 TABLE: 2 claimed sequence, G 3335, L-Tryptophyl-L-glutamic Acid, L-α-Tryptophanyl-L-glutamic Acid, Tryptophylglutamic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
LEDER C([C@@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)N)C=1C=2C(NC1)=CC=CC2
IUPAC-namn L-tryptofyll-L-glutaminsyra
Molekylvikt (g/mol) 333.34
Formel vikt 333.13