Läs mer
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Produktkod. p-7227668 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17751349 20 μL
17689896 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17751349 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer CL5551627620UL
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifikationer
Antigen G3BP2
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1000 ug/mL
Konjugera CoraLite 555
Formulering PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Genaccessionsnr. BC011731
Gensymboler G3BP2
Värd art Rabbit
Immunogen G3BP2 fusion protein Ag9355
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 20 μL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9908
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotyp IgG