Läs mer
G418 disulfat, 50 mg/ml lösning
Beskrivning
G418-disulfat används för selektion och underhåll av prokaryota och eukaryota celler transfekterade med en iNOS-promotorkonstruktion och neomycinresistensgen. Optimala koncentrationer för selektion och underhåll varierar mellan cellinjer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- G418-sulfat (geneticin) är ett aminoglykosidantibiotikum isolerat från Micromonospora rhodorangea
- G418 är bakteriostatisk och förhindrar polypeptidbildning genom att hämma förlängningssteget i polypeptidsyntesen
Användningsområden
- G418-sulfat kan användas för selektion av genetiskt modifierade celler i både eukaryoter och prokaryoter
- Laboratorieklass för tillämpningar som biokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | G418 disulfate |
| Typ | G418-disulfat |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Undesignated |
| Koncentration | 50 mg/ml lösning |
| Kvantitet | 50 mL |
| Löslighetsinformation | Svårt att blanda. |
| Formel vikt | 692.71 |
Säkerhet och hantering
- G418 disulfate, 50mg/ml solution
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-
RUO– Endast forskningsanvändning