Läs mer
G418-disulfat, cellkulturreagens
Beskrivning
G418 disulfat är en aminoglykosid som är giftig för bakterier, jäst, protozoer och helminter. Det förhindrar proteinsyntes genom att blockera förlängningssteget i prokaryota och eukaryota ribosomer. Det används som selektionsmedel för G418-resistenta bakterier eller svampar efter transformation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• : G418-sulfat (geneticin) är ett aminoglykosidantibiotikum isolerat från Micromonospora rhodorangea.
• G418 är en bakteriostatisk som förhindrar polypeptidbildning genom att hämma förlängningssteget i polypeptidsyntesen
. Tillämpningar
• G418-sulfat kan användas för selektion av genetiskt modifierade celler i både eukaryoter och prokaryoter
• . Laboratoriekvalitet för tillämpningar som biokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | G418 disulfate |
| Typ | G418-disulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-metyl-4-(metylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyklohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyetyl)oxan-3,4-diol; bis(svavelsyra) |
| Formel vikt | 692.71 |
| Kvalitet | Cellkultur |
Säkerhet och hantering
- G418 disulfate, Cell Culture Reagent
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.