Läs mer
G418-disulfat, cellkulturreagens
Produktkod. 15444999
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444999 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15444999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62671.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6075.85 SEK
    5454.65 SEK / 5g
    Save 621.20 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
G418-sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, är ett antibiotikum som är nära besläktat med Gentamicin B, det vanliga aminoglykosidantibiotikumet. | CAS: 108321-42-2 | C20H44N4O18S2 | 692,70 g/mol
G418 disulfat är en aminoglykosid som är giftig för bakterier, jäst, protozoer och helminter. Det förhindrar proteinsyntes genom att blockera förlängningssteget i prokaryota och eukaryota ribosomer. Det används som selektionsmedel för G418-resistenta bakterier eller svampar efter transformation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• G418 sulfat (geneticin) är ett aminoglykosid antibiotikum isolerat från Micromonospora rhodorangea
• G418 är ett bakteriostatiskt medel som förhindrar polypeptidbildning genom att hämma förlängningssteget av
polypeptidsyntes Användningar
•G418-sulfat kan användas för selektion av genetiskt modifierade celler i både eukaryoter och prokaryoter
• Laboratoriebetyg för tillämpningar som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108321-42-2
Molekylformel C20H44N4O18S2
Molekylvikt (g/mol) 692.70
MDL-nummer MFCD00058314
InChI-nyckel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Synonym Geneticin disulfate
PubChem CID 134129582
LEDER OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material G418 disulfate
Typ G418 Disulfate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxi-6-[(lR)-1- hydroxietyl]oxan-2-yl]oxi-2-hydroxicyklohexyl]oxi-5-metyl-4-(metylamino)oxan-3,5-diol; svavelsyra syra
Formel vikt 692.71
Kvalitet Cellkultur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • G418 disulfate, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.