Läs mer
MP Biomedicals™ G418 Disulfat PhytoPure™
Produktkod. 17670877 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17670877 250 mg -
11449951 1 g 1g
17887496 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17670877 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215878283
G418 Disulfat PhytoPure™ är en aminoglykosid relaterad till gentamicin som fungerar som ett antibiotikum och är giftigt för bakterier, jäst, högre växter, däggdjursceller, protozoer och helminter.
  • G418 Disulfat blockerar polypeptidsyntes i både prokaryota och eukaryota celler och är användbart för selektion av genetiskt modifierade eukarytoiska celler i kultur.
  • Det är ett effektivt selektionsmedel som används för att döda prokaryota och eukaryota celler.
  • Det används också för selektion och underhåll av prokaryota och eukaryota celler transfekterade med en iNOS-promotorkonstruktion och neomycinresistensgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 108321-42-2
Färg Vitt
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Form Pulver
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Icke-steril
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Kvantitet 250 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.