Läs mer
Beschreibung
- G418 Disulfat blockerar polypeptidsyntes i både prokaryota och eukaryota celler och är användbart för selektion av genetiskt modifierade eukarytoiska celler i kultur.
- Det är ett effektivt selektionsmedel som används för att döda prokaryota och eukaryota celler.
- Det används också för selektion och underhåll av prokaryota och eukaryota celler transfekterade med en iNOS-promotorkonstruktion och neomycinresistensgen.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 108321-42-2 |
| Färg | Vitt |
| Innehåll och lagring | Pulvret ska förvaras borta från ljus och fukt, förvara vid 2 till 8 °C. Lösningar bör alikvoteras och förvaras frysta (− 5 till− 20 °C). |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Renhet eller kvalitetsklass | Cellkulturkvalitet |
| Kvantitet | 5 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?