Learn More
R&D Systems™ G418 disulfate salt
Artikelnummer. 18095852
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18095852 100 mg 100mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18095852 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4131/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Aminoglycoside antibiotic; used in cell culture
G418 disulfate salt is an aminoglycosidic antibiotic. Inhibits protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells. Used for selection of eukaryotic cells transfected with the neo gene.
This product has been cell culture tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 108321-42-2
Quantity 100 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C20H44N4O18S2
Formula Weight 692.71
Product Type G418 Disulfate
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 692.70
Chemical Name or Material G418 disulfate salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.