Läs mer
Thermo Scientific Chemicals G418 sulfat, för biokemi
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•G418 sulfat (geneticin) är ett aminoglykosid antibiotikum isolerat från Micromonospora rhodorangea
• G418 är ett bakteriostatiskt medel som förhindrar polypeptidbildning genom att hämma förlängningssteget av polypeptidsyntes
Användningsområden
•G418-sulfat kan användas för urval av genetiskt modifierade celler i både eukaryoter och prokaryoter
• Laboratoriebetyg för tillämpningar som biokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | G418 sulfate |
| Typ | G418 Sulfate |
| Fysisk form | Pulver |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förpackning | Glasflaska |
| Vatten | 10% max. |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble. |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(lR,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxi-5-m etyl-4-(metylamino)oxan-2-yl]oxi}-2-hydroxicyklohexyl]oxi}-2-(1-hydroxietyl)oxan-3,4-diol; bis(svavelsyra) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- G418 sulfate
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.