Läs mer
Thermo Scientific Chemicals G418 sulfat, för biokemi
Produktkod. 10165633 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10165633 5 g Glasflaska 5g
10143871 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10165633 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 329400050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
G418 sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, är ett antibiotikum nära besläktat med Gentamicin B, det vanliga aminoglykosidantibiotikumet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•G418 sulfat (geneticin) är ett aminoglykosid antibiotikum isolerat från Micromonospora rhodorangea
• G418 är ett bakteriostatiskt medel som förhindrar polypeptidbildning genom att hämma förlängningssteget av polypeptidsyntes
Användningsområden
•G418-sulfat kan användas för urval av genetiskt modifierade celler i både eukaryoter och prokaryoter
• Laboratoriebetyg för tillämpningar som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108321-42-2
Molekylformel C20H44N4O18S2
Molekylvikt (g/mol) 692.70
MDL-nummer MFCD00058314
InChI-nyckel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
LEDER OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material G418 sulfate
Typ G418-sulfat
Fysisk form Pulver
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Vatten 10% max.
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxi-6-[(lR)-1- hydroxietyl]oxan-2-yl]oxi-2-hydroxicyklohexyl]oxi-5-metyl-4-(metylamino)oxan-3,5-diol; svavelsyra syra
Formel vikt 692.7
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • G418 sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.