Läs mer
Thermo Scientific Chemicals G418 sulfat, för biokemi
Produktkod. p-3734188 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10143871
Brand: Thermo Scientific Chemicals 329400010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
G418 sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, är ett antibiotikum nära besläktat med Gentamicin B, det vanliga aminoglykosidantibiotikumet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•G418 sulfat (geneticin) är ett aminoglykosid antibiotikum isolerat från Micromonospora rhodorangea
• G418 är ett bakteriostatiskt medel som förhindrar polypeptidbildning genom att hämma förlängningssteget av polypeptidsyntes
Användningsområden
•G418-sulfat kan användas för urval av genetiskt modifierade celler i både eukaryoter och prokaryoter
• Laboratoriebetyg för tillämpningar som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108321-42-2
Molekylformel C20H44N4O18S2
Molekylvikt (g/mol) 692.70
MDL-nummer MFCD00058314
InChI-nyckel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
LEDER OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material G418 sulfate
Typ G418 Sulfate
Fysisk form Pulver
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Vatten 10% max.
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(lR,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxi-5-m etyl-4-(metylamino)oxan-2-yl]oxi}-2-hydroxicyklohexyl]oxi}-2-(1-hydroxietyl)oxan-3,4-diol; bis(svavelsyra)
Formel vikt 692.7
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • G418 sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.,Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.,Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .,Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.