Läs mer
G418 Sulfatlösning, MP Biomedicals
Produktkod. 11440435 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440435 50 mL 50ml
11430435 20 mL 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440435 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091672548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4625.00 SEK
    4404.99 SEK / 50ml
    Save 220.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
50mg/ml aktivt antibiotikum steril vattenlösning. Renhet:>> 98 %
Specifikationer
Kemiskt namn eller material G418 Sulfate Solution
Typ G418-sulfat
Fysisk form Liquid
CAS 108321-42-2, 7732-18-5
Kvantitet 50 mL
Kvalitet Not Available