Läs mer
G418 Sulfate (vitt till benvitt pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. p-26034
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10204773
Brand: Fisher BioReagents BP6731
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 108321-42-2
Molekylformel C20H44N4O18S2
Molekylvikt (g/mol) 692.70
MDL-nummer MFCD00058314
InChI-nyckel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(lR,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxi-5-m etyl-4-(metylamino)oxan-2-yl]oxi}-2-hydroxicyklohexyl]oxi}-2-(1-hydroxietyl)oxan-3,4-diol; bis(svavelsyra)
LEDER OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material G418 Sulfate
Typ G418 Sulfate
Fysisk form Fast
Abs. < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Potens > 730μg/mg
Vatten 10% Max.
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall > 98 %
Formel vikt 692.7
Procent renhet >98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • G418 sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .