Läs mer
Masterflex™ Versilon™ GA gummislang
Produktkod. 11703996
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
7,5 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
7.5m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) unitSize
11703996 6 mm 9 mm 50 m 50m
11826311 10 mm 14 mm 10 m 10m
11856301 5 mm 10 mm 10 m 10m
11846301 5 mm 9 mm 10 m 10m
11826301 4 mm 7 mm 10 m 10m
11876301 6 mm 10 mm 10 m 10m
11866301 6 mm 9 mm 10 m 10m
11886301 7 mm 10 mm 10 m 10m
11806311 8 mm 12 mm 10 m 10m
11896301 7 mm 11 mm 10 m 10m
11793986 5 mm 8 mm 50 m 50m
11721736 7 mm 11 mm 25 m 25m
11731736 8 mm 12 mm 25 m 25m
11741736 10 mm 15 mm 25 m 25m
11836311 10 mm 15 mm 10 m 10m
11816301 4 mm 6 mm 10 m 10m
11910205 4,8 mm 8 mm 7,5 m 7.5m
17 options
Produktkod. 11703996
Brand: Masterflex™ 702405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger utmärkt elasticitet och spänst och passar lätt på alla typer av kopplingar. Versilon™ GA Rubber Tubing uppfyller FDA-kraven och tål fuktsterilisering.
  • Tillverkad av naturgummi
  • Utmärkt förlängning> 500 %
  • Bra motstånd mot nötning
  • 40 Shore A hårdhet
  • Ljusbrun/bärnstensfärgad.
  • Egenskaper som liknar latex och är att föredra i de flesta industriapplikationer
  • Tål sterilisering i fuktig värme.
  • Typiska applikationer inkluderar vätskeöverföringssystem och alla typer av dispensering, inklusive tvål och rengöringsmedel samt alkohol- och mejeridrycker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad enligt GLP krav, FDA-kompatibel
Diameter (engelska) Inre 0,24 tum
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Gummi
Diameter (engelska) Yttre 0,35 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Total längd (engelska) 164 ft.
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
För användning med (applikation) För blod- eller vävnadsutvärdering och för att transportera rengöringsmedel
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Motståndsegenskaper Abrasion
Färg Ljusbrun
Hårdhet 40 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 158 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttyp Överföringsslang