Läs mer
Masterflex™ Versilon™ GA gummislang
Produktkod. 11910205
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Total längd (metrisk):
7,5 m
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
7.5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11910205 4,8 mm 8 mm 7,5 m 7.5m
11826311 10 mm 14 mm 10 m 10m
11856301 5 mm 10 mm 10 m 10m
11846301 5 mm 9 mm 10 m 10m
11826301 4 mm 7 mm 10 m 10m
11876301 6 mm 10 mm 10 m 10m
11866301 6 mm 9 mm 10 m 10m
11886301 7 mm 10 mm 10 m 10m
11806311 8 mm 12 mm 10 m 10m
11896301 7 mm 11 mm 10 m 10m
11793986 5 mm 8 mm 50 m 50m
11703996 6 mm 9 mm 50 m 50m
11721736 7 mm 11 mm 25 m 25m
11731736 8 mm 12 mm 25 m 25m
11741736 10 mm 15 mm 25 m 25m
11836311 10 mm 15 mm 10 m 10m
11816301 4 mm 6 mm 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11910205 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0644805
Beräknad leverans: 12-11-2026
Ger utmärkt elasticitet och spänst och passar lätt på alla typer av kopplingar. Versilon™ GA Rubber Tubing uppfyller FDA-kraven och tål fuktsterilisering.
  • Tillverkad av naturgummi
  • Utmärkt förlängning> 500 %
  • Bra motstånd mot nötning
  • 40 Shore A hårdhet
  • Ljusbrun/bärnstensfärgad.
  • Egenskaper som liknar latex och är att föredra i de flesta industriapplikationer
  • Tål sterilisering i fuktig värme.
  • Typiska applikationer inkluderar vätskeöverföringssystem och alla typer av dispensering, inklusive tvål och rengöringsmedel samt alkohol- och mejeridrycker
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad enligt GLP krav, FDA-kompatibel
Diameter (engelska) Inre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material Gummi
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (engelska) 24.6 ft.
Total längd (metrisk) 7,5 m
Min. Driftstemperatur (engelska) -13 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -25 °C
Motståndsegenskaper Abrasion
Färg Ljusbrun
Hårdhet 40 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (engelska) 158 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttyp Överföringsslang
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.