missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GAB2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97204AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GAB2 Polyclonal antibody specifically detects GAB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| GAB2 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 700 | |
| GRB2-associated binding protein 2, GRB2-associated-binding protein 2, Growth factor receptor bound protein 2-associated protein 2, KIAA0571GRB2-associated binder 2, pp100 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GAB2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 9846 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering