Läs mer
R&D Systems™ GABA
Produktkod. 30001082
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30001082 1 g
1 options
Produktkod. 30001082 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0344/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1252.74 SEK
    1110.90 SEK / 1g
    Save 141.84 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous agonist
GABA is a GABA receptor agonist and endogenous inhibitory neurotransmitter. Caged RuBi GABA is also available (Cat. No. 3400).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GABA
CAS 56-12-2
Kvantitet 1 g
Produktlinje Tocris
Molekylformel C4H9NO2
Formel vikt 103.12
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 103.121