Läs mer
Gabapentin (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Produktkod. 30404588
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30404588 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30404588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT123510X1ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Molekylformel C9 H17 N O2
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
LEDER NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC-namn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 171.24
Formel vikt 171.1259
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Gabapentin 1 mg/mL