Läs mer
Gabapentin 100 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311031
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311031 1 ml
1 options
Produktkod. 30311031 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13991500MC100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Analyt- eller komponentnamn Gabapentin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H17 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
LEDER NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC-namn 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Methanol
Molekylvikt (g/mol) 171.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 171.1259 g/mol